Tisk…
2,3,5-Trimethylpyrazine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
W324418-100G-K W324418-1KG-K W324418-5KG-K
SIALW324418-100G-KEA 2570 CZK
SIALW324418-100G-K SIALW324418-1KG-K SIALW324418-5KG-K
2,3,5-Trimethylpyrazine, Sigma-Aldrich®
2,3,5-Trimethylpyrazine
Vzorec: C₇H₁₀N₂
Bod varu: 171 °C (1013 hPa)
Hustota: 0,9958 g/cm³ (0 °C)
MDL Number: MFCD00006145
CAS číslo: 14667-55-1
EINECS: 238-712-0
UN: 1993
ADR: 3,III