Tisk…
2-Ethyl-3-methylpyrazine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ300
W315508-100G-K W315508-1KG-K W315508-5KG-K
SIALW315508-100G-KEA 5430 CZK
SIALW315508-100G-K SIALW315508-1KG-K SIALW315508-5KG-K
2-Ethyl-3-methylpyrazine, Sigma-Aldrich®
2-Ethyl-3-methylpyrazine
Vzorec: C₇H₁₀N₂
Bod varu: 170 °C (1013 hPa)
Hustota: 0,99 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00006150
CAS číslo: 15707-23-0
EINECS: 239-799-8
UN: 1993
ADR: 3,III