Tisk…
2-Ethyl-3-methylpyrazine ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
A11092.06 A11092.14 A11092.22
A11092.06EA 1080 CZK
A11092.06 A11092.14 A11092.22
2-Ethyl-3-methylpyrazine ≥98%
2-Ethyl-3-methylpyrazine
Purity: 98+% CAS No.: 15707-23-0 Molecular Formula: C7H10N2 Formula Weight: 122.17 Flash Point: 57°(134°F) Refractive Index: 1.5030 Odour: Characteristic Boiling Point: 169-171° Beilstein Reference: 956775 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00006150
Vzorec: C₇H₁₀N₂
Bod varu: 169…171 °C
Hustota: 0,987
Bod vzplanutí: 57 °C (134 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006150
CAS číslo: 15707-23-0
EINECS: 239-799-8
UN: 1993
ADR: 3,III