Tisk…
2,6-Dimethylpyrazine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
W327301-250G-K W327301-50G-K W327301-1KG-K
SIALW327301-250G-KEA 22720 CZK
SIALW327301-250G-K SIALW327301-50G-K SIALW327301-1KG-K
2,6-Dimethylpyrazine, Sigma-Aldrich®
2,6-Dimethylpyrazine
Vzorec: C₆H₈N₂
Bod varu: 154 °C (1013 hPa)
Bod tání: 38…42 °C
Hustota: 0,9647 g/cm³ (50 °C)
Bod vzplanutí: 52 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006148
CAS číslo: 108-50-9
EINECS: 203-589-4
UN: 1325
ADR: 4.1,III