Tisk…
2,6-Dimethylpyrazine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
D181803-25G D181803-5G
SIALD181803-25GEA 7510 CZK
SIALD181803-25G SIALD181803-5G
2,6-Dimethylpyrazine, Sigma-Aldrich®
2,6-Dimethylpyrazine
Vzorec: C₆H₈N₂
Bod varu: 154 °C (1013 hPa)
Bod tání: 38…42 °C
Hustota: 0,9647 g/cm³ (50 °C)
Bod vzplanutí: 52 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006148
CAS číslo: 108-50-9
EINECS: 203-589-4
UN: 1325
ADR: 4.1,III