Tisk…
2,6-Dimethylpyrazine ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
B24687.06 B24687.14
B24687.06EA 1860 CZK
B24687.06 B24687.14
2,6-Dimethylpyrazine ≥99%
2,6-Dimethylpyrazine
Purity: 99% CAS No.: 108-50-9 Molecular Formula: C6H8N2 Formula Weight: 108.14 Flash Point: 52°(125°F) Refractive Index: 1.5000 Odour: Aromatic Melting Point: 38-43° Boiling Point: 153-154° Beilstein Reference: 1726 UN No.: 1325 MDL No.: MFCD00006148
Vzorec: C₆H₈N₂
Bod varu: 153…154 °C
Bod tání: 38…43 °C
Hustota: 0,9647 g/cm³ (50 °C)
Bod vzplanutí: 52 °C (125 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006148
CAS číslo: 108-50-9
EINECS: 203-589-4
UN: 1325
ADR: 4.1,III