Tisk…
2,5-Dimethylpyrazine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ300
W327204-100G-K W327204-1KG-K W327204-500G-K
SIALW327204-100G-KEA 3410 CZK
SIALW327204-100G-K SIALW327204-1KG-K SIALW327204-500G-K
2,5-Dimethylpyrazine, Sigma-Aldrich®
2,5-Dimethylpyrazine
Vzorec: C₆H₈N₂
MW: 108,14 g/mol
Bod varu: 155 °C (1013 hPa)
Bod tání: 15 °C
Hustota: 0,99 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006147
CAS číslo: 123-32-0
EINECS: 204-618-3