Tisk…
2,5-Dimethylpyrazine 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
174520050 174520250
ACRO174520050EA 1810 CZK
ACRO174520050 ACRO174520250
2,5-Dimethylpyrazine 99%
2,5-Dimethylpyrazine
Vzorec: C₆H₈N₂
Bod varu: 155 °C (1013 hPa)
Bod tání: 15 °C
Hustota: 0,99 g/cm³
Bod vzplanutí: 63 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006147
CAS číslo: 123-32-0
EINECS: 204-618-3
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4987 to 1.5007 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %