Tisk…
2,3-Dimethylpyrazine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
W327107-100G-K W327107-10KG-K W327107-1KG-K W327107-5KG-K
SIALW327107-100G-KEA 4600 CZK
SIALW327107-100G-K SIALW327107-10KG-K SIALW327107-1KG-K SIALW327107-5KG-K
2,3-Dimethylpyrazine, Sigma-Aldrich®
2,3-Dimethylpyrazine
Vzorec: C₆H₈N₂
MW: 108,14 g/mol
Bod varu: 156 °C (1013 hPa)
Bod tání: –12 °C
Hustota: 1 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006144
CAS číslo: 5910-89-4
EINECS: 227-630-0
UN: 1993
ADR: 3,III