2,3-Dimethylpyrazine ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A12628.09
A12628.18
A12628.30
A12628.09EA
1980
CZK
A12628.09
A12628.18
A12628.30
2,3-Dimethylpyrazine ≥99%
2,3-Dimethylpyrazine
Purity: 99%
CAS No.: 5910-89-4
Molecular Formula: C6H8N2
Formula Weight: 108.14
Flash Point: 54°(129°F)
Refractive Index: 1.5070
Odour: Pleasant
Melting Point: -12°
Boiling Point: 156°
Beilstein Reference: 107908
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00006144
Vzorec:
C₆H₈N₂ Bod varu: 156 °C Bod tání: –12 °C Hustota: 1,022 Bod vzplanutí: 54 °C (129 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00006144 CAS číslo: 5910-89-4 EINECS: 227-630-0 UN: 1993 ADR: 3,III |