Tisk…
2-Methylpyrazine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
W330906-100G-K W330906-1KG-K W330906-5KG-K
SIALW330906-100G-KEA 2400 CZK
SIALW330906-100G-K SIALW330906-1KG-K SIALW330906-5KG-K
2-Methylpyrazine, Sigma-Aldrich®
2-Methylpyrazine
Vzorec: C₅H₆N₂
MW: 94,12 g/mol
Bod varu: 135 °C (1013 hPa)
Bod tání: –30 °C
Hustota: 1,03 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006142
CAS číslo: 109-08-0
EINECS: 203-645-8
UN: 1993
ADR: 3,III