Tisk…
Pyrazine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
W401501-100G-K W401501-1KG-K
SIALW401501-100G-KEA 2130 CZK
SIALW401501-100G-K SIALW401501-1KG-K
Pyrazine, Sigma-Aldrich®
Pyrazine
Vzorec: C₄H₄N₂
Bod varu: 115 °C (1013 hPa)
Bod tání: 52 °C
Hustota: 1,0311 g/cm³ (60.9 °C)
MDL Number: MFCD00006122
CAS číslo: 290-37-9
EINECS: 206-027-6
UN: 1325
ADR: 4.1,III
Merck Index: 13,08047