Tisk…
Pyrazine 99+%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
131700100 131700250 131701000
ACRO131700100EA 1230 CZK
ACRO131700100 ACRO131700250 ACRO131701000
Pyrazine 99+%
Pyrazine
Vzorec: C₄H₄N₂
MW: 80,09 g/mol
Bod varu: 115…116 °C (760 mmHg)
Bod tání: 52…56 °C
Hustota: 1,0311 g/cm³ (60.9 °C)
Bod vzplanutí: 55 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006122
CAS číslo: 290-37-9
EINECS: 206-027-6
UN: 1325
ADR: 4.1,III
Merck Index: 13,08047
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 52 to 56 °C
GC ≥99.0 %