Tisk…
2-Chloropyrazine 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Chloropyrazine
158060100 158060500
ACRO158060100EA 2200 CZK
ACRO158060100 ACRO158060500
2-Chloropyrazine 98%
2-Chloropyrazine
Vzorec: C₄H₃ClN₂
MW: 114.53
Bod varu: 153
Hustota: 1.28
Bod vzplanutí: 57 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006124
CAS číslo: 14508-49-7
EINECS: 238-517-0
UN: 1993
ADR: 3 III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5320 to 1.5390 (20°C, 589 nm)
Water ≤3 % (K.F.)
GC ≥97.5 %
UV at 400 nm A: ≤0.01
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.0005 %
Acidity ≤0.0005 meq/g
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm