2,6-Dichloropyrazine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Varování
|
M-Clarity™ quality level = MQ100
132497-25G
132497-5G
SIAL132497-25GEA
13080
CZK
SIAL132497-25G
SIAL132497-5G
2,6-Dichloropyrazine, Sigma-Aldrich®
2,6-Dichloropyrazine
Vzorec:
C₄H₂Cl₂N₂ MW: 148.98 Bod varu: 120…122 °C (40 mmHg) Bod tání: 57…58 °C Hustota: 1.713 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00006125 CAS číslo: 4774-14-5 EINECS: 225-316-8 |