Tisk…
2,6-Dichloropyrazine 99+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
232540010 232540050 232540250
ACRO232540010EA 876 CZK
ACRO232540010 ACRO232540050 ACRO232540250
2,6-Dichloropyrazine 99+%
2,6-Dichloropyrazine
Vzorec: C₄H₂Cl₂N₂
MW: 148.98
Bod tání: 53…56 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006125
CAS číslo: 4774-14-5
EINECS: 225-316-8
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to beige Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 53 to 56 °C
GC ≥99.0 %