Tisk…
2,3-Dichloropyrazine 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
377040050 377040250 377041000
ACRO377040050EA 3480 CZK
ACRO377040050 ACRO377040250 ACRO377041000
2,3-Dichloropyrazine 98%
2,3-Dichloropyrazine
Vzorec: C₄H₂Cl₂N₂
MW: 148,98 g/mol
Bod varu: 105…107 °C (50 mmHg)
Bod tání: 22,5…24.5 °C
Hustota: 1,431 g/cm³
Bod vzplanutí: 102 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00040964
CAS číslo: 4858-85-9
EINECS: 225-460-1
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %