Tisk…
6-Benzylaminopurine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 6-BAP, 6-Benzyladenine, N6-Benzyladenine, Benzyl(purin-6-yl)amine
M-Clarity™ quality level = MQ200
B3408-100MG B3408-1G B3408-25G B3408-500MG
SIALB3408-100MGEA 401 CZK
SIALB3408-100MG SIALB3408-1G SIALB3408-25G SIALB3408-500MG
6-Benzylaminopurine, Sigma-Aldrich®
6-Benzylaminopurine
Vzorec: C₁₂H₁₁N₅
MW: 225,25 g/mol
Bod tání: 230…234 °C
MDL Number: MFCD00005572
CAS číslo: 1214-39-7
EINECS: 214-927-5