Tisk…
6-Benzylaminopurine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
13151-1G-F 13151-25G-F 13151-5G-F
SIAL13151-1G-FEA 747 CZK
SIAL13151-1G-F SIAL13151-25G-F SIAL13151-5G-F
6-Benzylaminopurine, Sigma-Aldrich®
6-Benzylaminopurine
Vzorec: C₁₂H₁₁N₅
Bod tání: 230…234 °C
MDL Number: MFCD00005572
CAS číslo: 1214-39-7
EINECS: 214-927-5