Tisk…
Kofein, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ300
W222402-10KG-K W222402-1KG-K W222402-25KG-K
SIALW222402-10KG-KEA 18700 CZK
SIALW222402-10KG-K SIALW222402-1KG-K SIALW222402-25KG-K
Kofein, Sigma-Aldrich®
Kofein
Vzorec: C₈H₁₀N₄O₂
Bod tání: 235…239 °C
Hustota: 1,23 g/cm³ (19 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005758
CAS číslo: 58-08-2
EINECS: 200-362-1
Merck Index: 13,01636
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=07e609e1c7a199176b9e5b938ef241d166d502f9&vid=1ac1145bba3574e2401439da90f37fee7fd7610b&prid=web&clid=SAPDAM