Tisk…
Teobromin, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: 3,7-Dimethyl-3,7-dihydro-1H-purine-2,6-dione, 3,7-Dimethylxanthine, 3,7-Dihydro-3,7-dimethyl-1H-purine-2,6-dione, 2,6-Dihydroxy-3,7-dimethylpurine
M-Clarity™ quality level = MQ200
T4500-25G T4500-100G
SIALT4500-25GEA 1870 CZK
SIALT4500-25G SIALT4500-100G
Teobromin, Sigma-Aldrich®
Teobromin
Vzorec: C₇H₈N₄O₂
MW: 180,17 g/mol
Bod tání: 350 °C
Hustota: 1,419 g/cm³ (25 °C)
MDL Number: MFCD00022830
CAS číslo: 83-67-0
EINECS: 201-494-2
Merck Index: 12,09418