Teobromin 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A11861.18
A11861.22
A11861.30
A11861.18EA
2050
CZK
A11861.18
A11861.22
A11861.30
Teobromin 99%
Teobromin
Purity: 99%
CAS No.: 83-67-0
Molecular Formula: C7H8N4O2
Formula Weight: 180.17
Melting Point: 345-350°
Beilstein Reference: 16464
Merck Reference: 14,9282
MDL No.: MFCD00022830
Phosphosdiesterase inhibitor
Vzorec:
C₇H₈N₄O₂ Bod tání: 345…350 °C Hustota: 1,50 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00022830 CAS číslo: 83-67-0 EINECS: 201-494-2 Merck Index: 14,9282 |