Tisk…
Teobromin 99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 3,7-Dimethyl-3,7-dihydro-1H-purine-2,6-dione, 3,7-Dimethylxanthine, 3,7-Dihydro-3,7-dimethyl-1H-purine-2,6-dione, 2,6-Dihydroxy-3,7-dimethylpurine
258821000 258822500 258820010
ACRO258821000EA 3570 CZK
ACRO258821000 ACRO258822500 ACRO258820010
Teobromin 99%
Teobromin
Vzorec: C₇H₈N₄O₂
MW: 180,17 g/mol
Bod tání: 290…295 °C
Hustota: 1,419 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00022830
CAS číslo: 83-67-0
EINECS: 201-494-2
Merck Index: 12,09418
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 % (1 g, 105°C)
Titration with NaOH ≥98.5 % (On dry substance)