Tisk…
3-Isobutyl-1-methylxanthine 99+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
228420010 228420050
ACRO228420010EA 5780 CZK
ACRO228420010 ACRO228420050
3-Isobutyl-1-methylxanthine 99+%
3-Isobutyl-1-methylxanthine
Vzorec: C₁₀H₁₄N₄O₂
Bod tání: 200…203 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00005584
CAS číslo: 28822-58-4
EINECS: 249-259-3
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 200 to 203 °C
Titration with HClO4 ≥99.0 %