Tisk…
7-Methylxanthine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 2,6-Dihydroxy-7-methylpurine, 7-Methyl-3,7-dihydro-1H-purine-2,6-dione, 3,7-Dihydro-7-methyl-1H-purine-2,6-dione
69723-250MG 69723-1G
SIAL69723-250MGEA 0 CZK
SIAL69723-250MG SIAL69723-1G
7-Methylxanthine, Sigma-Aldrich®
7-Methylxanthine
Vzorec: C₆H₆N₄O₂
MW: 166,14 g/mol
MDL Number: MFCD00037979
CAS číslo: 552-62-5
EINECS: 209-019-0