Tisk…
7-Methylxanthine ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
H29190.MF H29190.MD
H29190.MFEA 2870 CZK
H29190.MF H29190.MD
7-Methylxanthine ≥98%
7-Methylxanthine
Purity: 98% CAS No.: 552-62-5 Molecular Formula: C6H6N4O2 Formula Weight: 166.14 Melting Point: 300° MDL No.: MFCD00037979
Vzorec: C₆H₆N₄O₂
Bod tání: >300 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00037979
CAS číslo: 552-62-5
EINECS: 209-019-0