Tisk…
3-Methylxanthine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ200
222526-1G 222526-250MG
SIAL222526-1GEA 8980 CZK
SIAL222526-1G SIAL222526-250MG
3-Methylxanthine, Sigma-Aldrich®
3-Methylxanthine
Vzorec: C₆H₆N₄O₂
MDL Number: MFCD00005580
CAS číslo: 1076-22-8
EINECS: 214-058-1