Tisk…
3-Methylxanthine ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
L14986.03 L14986.MD
L14986.03EA 8450 CZK
L14986.03 L14986.MD
3-Methylxanthine ≥98%
3-Methylxanthine
Purity: 98+% CAS No.: 1076-22-8 Molecular Formula: C6H6N4O2 Formula Weight: 166.14 Melting Point: 300° MDL No.: MFCD00005580
Vzorec: C₆H₆N₄O₂
Bod tání: >300 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005580
CAS číslo: 1076-22-8
EINECS: 214-058-1