Tisk…
1-Methylxanthine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 3,7-Dihydro-1-methyl-1H-purine-2,6-dione, 2,6-Dihydroxy-1-methylpurine, 1-Methyl-1H-purine-2,6(3H,7H)-dione
69720-250MG 69720-1G
SIAL69720-250MGEA 0 CZK
SIAL69720-250MG SIAL69720-1G
1-Methylxanthine, Sigma-Aldrich®
1-Methylxanthine
Vzorec: C₆H₆N₄O₂
MW: 166,14 g/mol
MDL Number: MFCD00005561
CAS číslo: 6136-37-4
EINECS: 228-108-5