Tisk…
7-Methyladenine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 7-Methyl-7H-purin-6-amine
M-Clarity™ quality level = MQ200
666548-100MG 666548-500MG
SIAL666548-100MGEA 6070 CZK
SIAL666548-100MG SIAL666548-500MG
7-Methyladenine, Sigma-Aldrich®
7-Methyladenine
Vzorec: C₆H₇N₅
MW: 149,16 g/mol
MDL Number: MFCD00127790
CAS číslo: 935-69-3