7-Methyladenine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
7-Methyl-7H-purin-6-amine
M-Clarity™ quality level = MQ200
666548-100MG
666548-500MG
SIAL666548-100MGEA
6070
CZK
SIAL666548-100MG
SIAL666548-500MG
7-Methyladenine, Sigma-Aldrich®
7-Methyladenine
Vzorec:
C₆H₇N₅ MW: 149,16 g/mol |
MDL Number:
MFCD00127790 CAS číslo: 935-69-3 |