Tisk…
3-Methyladenine 90+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 3-Methyl-3H-purin-6-amine, 3-Methyl-3H-adenine
379791000 379795000
ACRO379791000EA 6700 CZK
ACRO379791000 ACRO379795000
3-Methyladenine 90+%
3-Methyladenine
Vzorec: C₆H₇N₅
Bod tání: 300 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00010531
CAS číslo: 5142-23-4
EINECS: 225-908-6
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥90.0 %