Tisk…
Xanthine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: 1H-Purine-2,6(3H,7H)-dione, 3,7-Dihydro-1H-purine-2,6-dione, 2,6-Dihydroxypurine
X4002-1G X4002-25G X4002-5G
SIALX4002-1GEA 2250 CZK
SIALX4002-1G SIALX4002-25G SIALX4002-5G
Xanthine, Sigma-Aldrich®
Xanthine
Vzorec: C₅H₄N₄O₂
MW: 152.11
MDL Number: MFCD00078453
CAS číslo: 69-89-6
EINECS: 200-718-6
Merck Index: 12,10193