Tisk…
VWR®, Systém pro přepravu láhví
Dodavatel: DWK Life Sciences
292807309 292826306 292836307 292816305 292806304
215-4172EA 3770 CZK
215-4172 215-4170 215-4171 215-4169 215-4168
VWR®, Systém pro přepravu láhví
Přepravky Přepravky na láhve/nádoby
Tento modulární systém pro přenášení lahví se hodí pro standardní laboratorní lahve, které mají povrch hrdla GL 45.
  • Kompatibilní se čtyřmi velikostmi lahví 2, 5, 10 a 20 litrů
  • veškerý materiál je autoklávovatelný
  • snadnější a bezpečnější vylévání kapalin z větších láhví
Díky ergonomickému designu chrání zdraví a bezpečnost uživatele. Umožňuje snadný a bezpečný přenos láhví v laboratoři nebo na pracovišti.