Tisk…
Xanthine 99
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 1H-Purine-2,6(3H,7H)-dione, 3,7-Dihydro-1H-purine-2,6-dione, 2,6-Dihydroxypurine
A11077.14 A11077.22
A11077.14EA 2630 CZK
A11077.14 A11077.22
Xanthine 99
Xanthine
Purity: 99% CAS No.: 69-89-6 Molecular Formula: C5H4N4O2 Formula Weight: 152.11 Odour: Odourless Melting Point: 300° Beilstein Reference: 8733 Merck Reference: 14,10059 MDL No.: MFCD00078453
Vzorec: C₅H₄N₄O₂
MW: 152.11
Bod tání: >300 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00078453
CAS číslo: 69-89-6
EINECS: 200-718-6
Merck Index: 14,10059