Tisk…
Hypoxanthine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
H9636-1G H9636-25G H9636-5G
SIALH9636-1GEA 1120 CZK
SIALH9636-1G SIALH9636-25G SIALH9636-5G
Hypoxanthine, Sigma-Aldrich®
Hypoxanthine
Vzorec: C₅H₄N₄O
Bod tání: > 310 °C
MDL Number: MFCD00005725
CAS číslo: 68-94-0
EINECS: 200-697-3
Merck Index: 13,04895