Tisk…
Hypoxanthine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
H9377-1G H9377-100G H9377-25G H9377-5G
SIALH9377-1GEA 1820 CZK
SIALH9377-1G SIALH9377-100G SIALH9377-25G SIALH9377-5G
Hypoxanthine, Sigma-Aldrich®
Hypoxanthine
Vzorec: C₅H₄N₄O
Bod tání: > 310 °C
MDL Number: MFCD00005725
CAS číslo: 68-94-0
EINECS: 200-697-3
Merck Index: 13,04895