Tisk…
Hypoxanthine 99.5%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
122010250 122010050 122011000
ACRO122010250EA 2910 CZK
ACRO122010250 ACRO122010050 ACRO122011000
Hypoxanthine 99.5%
Hypoxanthine
Vzorec: C₅H₄N₄O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005725
CAS číslo: 68-94-0
EINECS: 200-697-3
Merck Index: 13,04895
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 %
Sulfated ash ≤0.2 %
HPLC ≥99.4 %