Tisk…
Guanine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
G11950-25G G11950-100G G11950-10G
SIALG11950-25GEA 2090 CZK
SIALG11950-25G SIALG11950-100G SIALG11950-10G
Guanine, Sigma-Aldrich®
Guanine
Vzorec: C₅H₅N₅O
Bod tání: > 220 °C
Hustota: 1,67 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00071533
CAS číslo: 73-40-5
EINECS: 200-799-8
Merck Index: 13,04580