Adenin, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Nebezpečí
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
A8626-1G
A8626-100G
A8626-25G
A8626-5G
A8626-1KG
SIALA8626-1GEA
1800
CZK
SIALA8626-1G
SIALA8626-100G
SIALA8626-25G
SIALA8626-5G
SIALA8626-1KG
Adenin, Sigma-Aldrich®
Adenin
Vzorec:
C₅H₅N₅ Hustota: 0,99741 g/cm³ (25 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00041790 CAS číslo: 73-24-5 EINECS: 200-796-1 UN: 2811 ADR: 6.1,III Merck Index: 13,00152 |