Adenin ≥99%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Purin-6-amine, 7H-Purin-6-amine, 6-Aminopurine
A14906.14
A14906.18
A14906.30
A14906.36
A14906.A7
A14906.14EA
1960
CZK
A14906.14
A14906.18
A14906.30
A14906.36
A14906.A7
Adenin ≥99%
Adenin
Purity: 99%
CAS No.: 73-24-5
Molecular Formula: C5H5N5
Formula Weight: 135.13
Odour: Odourless
Melting Point:
Vzorec:
C₅H₅N₅ MW: 135,13 g/mol Bod tání: >360 °C (rozkl.) Hustota: 0,99741 g/cm³ (25 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00041790 CAS číslo: 73-24-5 EINECS: 200-796-1 UN: 2811 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,152 |