Tisk…
Adenin 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Purin-6-amine, 7H-Purin-6-amine, 6-Aminopurine
147440250 147441000 147445000
ACRO147440250EA 3640 CZK
ACRO147440250 ACRO147441000 ACRO147445000
Adenin 99%
Adenin
Vzorec: C₅H₅N₅
MW: 135.13
Bod tání: 360…365 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00041790
CAS číslo: 73-24-5
EINECS: 200-796-1
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,00152
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 % (105°C, 5 hrs)
Sulfated ash ≤0.1 %
HPLC ≥98.5 %
Titration with HClO4 ≥98.5 %