Tisk…
2-Amino-6-chloropurine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 6-Chloroguanine, 6-Chloro-7H-purin-2-ylamine
M-Clarity™ quality level = MQ100
342300-1G 342300-5G
SIAL342300-1GEA 1420 CZK
SIAL342300-1G SIAL342300-5G
2-Amino-6-chloropurine, Sigma-Aldrich®
2-Amino-6-chloropurine
Vzorec: C₅H₄ClN₅
MW: 169.57
Bod tání: 300
MDL Number: MFCD00075252
CAS číslo: 10310-21-1
EINECS: 233-686-7