Tisk…
2-Amino-6-chloropurine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 6-Chloroguanine, 6-Chloro-7H-purin-2-ylamine
M-Clarity™ quality level = MQ200
109789-1G 109789-5G
SIAL109789-1GEA 694 CZK
SIAL109789-1G SIAL109789-5G
2-Amino-6-chloropurine, Sigma-Aldrich®
2-Amino-6-chloropurine
Vzorec: C₅H₄ClN₅
MW: 169.57
Bod tání: 300
MDL Number: MFCD00075252
CAS číslo: 10310-21-1
EINECS: 233-686-7