Tisk…
2-Amino-6-chloropurine 99+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 6-Chloroguanine, 6-Chloro-7H-purin-2-ylamine
149290010 149290050
ACRO149290010EA 1320 CZK
ACRO149290010 ACRO149290050
2-Amino-6-chloropurine 99+%
2-Amino-6-chloropurine
Vzorec: C₅H₄ClN₅
MW: 169.57
Bod tání: >300 °C
MDL Number: MFCD00075252
CAS číslo: 10310-21-1
EINECS: 233-686-7
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.5 % (K.F.)
HPLC ≥99.0 %
Titration with HClO4 ≥99.0 % (On dried substance)