Tisk…
6-Chloropurine ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 6-Chloro-7H-purine, 6-Chloro-1H-purine, 6-Chloro-9H-purine
A11202.03 A11202.06 A11202.14
A11202.03EA 872 CZK
A11202.03 A11202.06 A11202.14
6-Chloropurine ≥99%
6-Chloropurine
Purity: 99% CAS No.: 87-42-3 Molecular Formula: C5H3ClN4 Formula Weight: 154.56 Melting Point: 300° dec. Beilstein Reference: 5774 Merck Reference: 14,2161 MDL No.: MFCD00075825
Vzorec: C₅H₃ClN₄
Bod varu: 185…192 °C (2 mmHg)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00075825
CAS číslo: 87-42-3
EINECS: 201-745-6
Merck Index: 14,2161