2,6-Dichloropurine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
2,6-Dichloro-9H-purine
M-Clarity™ quality level = MQ100
D73103-10G
D73103-1G
D73103-5G
SIALD73103-10GEA
0
CZK
SIALD73103-10G
SIALD73103-1G
SIALD73103-5G
2,6-Dichloropurine, Sigma-Aldrich®
2,6-Dichloropurine
Vzorec:
C₅H₂Cl₂N₄ MW: 189 g/mol Bod tání: 181 °C |
MDL Number:
MFCD00077725 CAS číslo: 5451-40-1 EINECS: 226-681-6 |