Tisk…

2,6-Dichloropurine 97%

Dodavatel: Thermo Scientific
Varování

Synonyms: 2,6-Dichloro-9H-purine

113700010 113700050
ACRO113700010EA 1090 CZK
ACRO113700010 ACRO113700050
2,6-Dichloropurine 97%
2,6-Dichloropurine
Vzorec: C₅H₂Cl₂N₄
MW: 189 g/mol
Bod tání: 184…186 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00077725
CAS číslo: 5451-40-1
EINECS: 226-681-6

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance White to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
GC ≥97.5 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR