Tisk…
12-Crown-4 (1,4,7,10-tetraoxacyclododecane, lithium ionophore V), Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 1,4,7,10-Tetraoxacyclododecane
M-Clarity™ quality level = MQ100
194905-1G 194905-5G
SIAL194905-1GEA 1060 CZK
SIAL194905-1G SIAL194905-5G
12-Crown-4 (1,4,7,10-tetraoxacyclododecane, lithium ionophore V), Sigma-Aldrich®
12-Crown-4 (1,4,7,10-tetraoxacyclododecane, lithium ionophore V)
Vzorec: C₈H₁₆O₄
MW: 176,21 g/mol
Bod varu: 254 °C (1013 hPa)
Bod tání: 16 °C
Hustota: 1,11 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00005103
CAS číslo: 294-93-9
EINECS: 206-036-5
UN: 2810
ADR: 6.1,II