12-Crown-4 (1,4,7,10-tetraoxacyclododecane, lithium ionophore V) 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
1,4,7,10-Tetraoxacyclododecane
187020025
187020050
187020250
ACRO187020025EA
2170
CZK
ACRO187020025
ACRO187020050
ACRO187020250
12-Crown-4 (1,4,7,10-tetraoxacyclododecane, lithium ionophore V) 97%
12-Crown-4 (1,4,7,10-tetraoxacyclododecane, lithium ionophore V)
Vzorec:
C₈H₁₆O₄ Bod varu: 254 °C (1013 hPa) Bod tání: 16 °C Hustota: 1,08 g/cm³ Bod vzplanutí: >112 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00005103 CAS číslo: 294-93-9 EINECS: 206-036-5 UN: 2810 ADR: 6.1,II |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid after melting |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4600 to 1.4630 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |
Water | ≤5 % |
Titration with HClO4 | 88.2 to 93.0 % (≤2.0 % (Tert.amine)) |