Tisk…
15-Crown-5 (1,4,7,10,13-pentaoxacyclopentadecane, lead ionophore V), Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: 15-Crown-5, 1,4,7,10,13-Pentaoxacyclopentadecane
M-Clarity™ quality level = MQ200
188832-25G 188832-1G 188832-5G
SIAL188832-25GEA 4940 CZK
SIAL188832-25G SIAL188832-1G SIAL188832-5G
15-Crown-5 (1,4,7,10,13-pentaoxacyclopentadecane, lead ionophore V), Sigma-Aldrich®
15-Crown-5 (1,4,7,10,13-pentaoxacyclopentadecane, lead ionophore V)
Vzorec: C₁₀H₂₀O₅
Bod varu: 351 °C (1013 hPa)
Bod tání: –20 °C
Hustota: 1,11 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005110
CAS číslo: 33100-27-5
EINECS: 251-379-6